1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 1-(4-Amino-2-methoxyphenyl)ethanone
OR918133-1G
APOSOR918133-1GEA 40.6 EUR
APOSOR918133-1G
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone 95%
1-(4-Amino-2-methoxy-phenyl)-ethanone
Formula: C₉H₁₁NO₂
MW: 165,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11848247
Núm. CAS: 60207-18-3