1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918148-1G OR918148-250MG
APOSOR918148-1GEA 538 EUR
APOSOR918148-1G APOSOR918148-250MG
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde 95%
1-(2-Propyn-1-yl)-1H-pyrrole-2-carbaldehyde
Formula: C₈H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11695061
Núm. CAS: 104501-02-2