2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918153-1G OR918153-5G
APOSOR918153-1GEA 88.6 EUR
APOSOR918153-1G APOSOR918153-5G
2-Methyl-6-nitro-1H-indole 95%
2-Methyl-6-nitro-1H-indole
Formula: C₉H₈N₂O₂
MW: 176,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13178656
Núm. CAS: 3484-23-9