4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(tert-Butyl)-1H-pyrazole
OR918189-1G
APOSOR918189-1GEA 151 EUR
APOSOR918189-1G
4-tert-Butyl-1H-pyrazole 98%
4-tert-Butyl-1H-pyrazole
Formula: C₇H₁₂N₂
MW: 124,184 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11847492
Núm. CAS: 105285-21-0