8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918210-1G OR918210-250MG
APOSOR918210-1GEA 294 EUR
APOSOR918210-1G APOSOR918210-250MG
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one 95%
8-Methyl-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-4-one
Formula: C₁₀H₁₀O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09054820
Núm. CAS: 49660-56-2