2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918258-25G
OR918258-5G
APOSOR918258-25GEA
757
EUR
APOSOR918258-25G
APOSOR918258-5G
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile 95%
2-(7-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1-yl)acetonitrile
Formula:
C₁₃H₁₃NO MW: 199,248 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD09840884 Núm. CAS: 861960-34-1 |