tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR918265-1G OR918265-5G
APOSOR918265-1GEA 94.4 EUR
APOSOR918265-1G APOSOR918265-5G
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate 96%
tert-Butyl 4-hydroxybutylmethylcarbamate
Formula: C₁₀H₂₁NO₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09953073
Núm. CAS: 99207-32-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III