Thian-3-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Dihydro-2H-thiopyran-3(4H)-one
OR918271-1G OR918271-250MG
APOSOR918271-1GEA 130 EUR
APOSOR918271-1G APOSOR918271-250MG
Thian-3-one 95%
Thian-3-one
Formula: C₅H₈OS
MW: 116,181 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040796
Núm. CAS: 19090-03-0