Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918297-1G OR918297-5G
APOSOR918297-1GEA 198 EUR
APOSOR918297-1G APOSOR918297-5G
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate 95%
Methyl 2-chloro-4-cyanobenzoate
Formula: C₉H₆ClNO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD14635863
Núm. CAS: 98592-34-8