2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918309-1G OR918309-250MG
APOSOR918309-1GEA 574 EUR
APOSOR918309-1G APOSOR918309-250MG
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde 95%
2-Hydroxy-8-methylquinoline-3-carbaldehyde
Formula: C₁₁H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD02995894
Núm. CAS: 101382-54-1