Dimethyl methylmalonate 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dimethyl 2-methylmalonate
OR918351-25G OR918351-100G
APOSOR918351-25GEA 163 EUR
APOSOR918351-25G APOSOR918351-100G
Dimethyl methylmalonate 95+%
Dimethyl methylmalonate
Formula: C₆H₁₀O₄
MW: 146.141 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00075185
Núm. CAS: 609-02-9