4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918366-1G OR918366-5G
APOSOR918366-1GEA 48 EUR
APOSOR918366-1G APOSOR918366-5G
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline 97%
4-[2-(Dimethylamino)ethyl]aniline
Formula: C₁₀H₁₆N₂
MW: 164.247 g/mol
Pto. Ebullición: 137…138 °C (6 mm Hg)
Pto. de fusión: 40…42 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD04114509
Núm. CAS: 5636-52-2