7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918376-1G OR918376-250MG
APOSOR918376-1GEA 538 EUR
APOSOR918376-1G APOSOR918376-250MG
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde 95%
7-Methyl-2,3-dihydro-1,4-benzodioxine-6-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11053948
Núm. CAS: 724791-20-2