1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918384-1G OR918384-250MG
APOSOR918384-1GEA 574 EUR
APOSOR918384-1G APOSOR918384-250MG
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(Pyridin-3-yl)cyclopropanecarboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13188647
Núm. CAS: 610791-39-4