3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918393-1G OR918393-250MG
APOSOR918393-1GEA 712 EUR
APOSOR918393-1G APOSOR918393-250MG
3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one 95%
3,4-Dihydro-2H-benzo[b]oxepin-5-one
Formula: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162,185 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD01648756
Núm. CAS: 6786-30-7