2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918414-1G OR918414-250MG
APOSOR918414-1GEA 464 EUR
APOSOR918414-1G APOSOR918414-250MG
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde 95%
2,4,5-Trimethyl-1H-pyrrole-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₁₁NO
MW: 137,179 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD12827508
Núm. CAS: 288089-52-1