3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 3-(Methyl(phenyl)amino)acrylaldehyde
OR918466-1G OR918466-5G
APOSOR918466-1GEA 33.5 EUR
APOSOR918466-1G APOSOR918466-5G
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein 98%
3-(N-Phenyl-N-methyl)aminoacrolein
Formula: C₁₀H₁₁NO
MW: 161,2 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00190652
Núm. CAS: 14189-82-3