Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 2-amino-4-methoxylbenzoate
OR918474-1G
APOSOR918474-1GEA 0 EUR
APOSOR918474-1G
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate 98%
Methyl 2-amino-4-methoxybenzoate
Formula: C₉H₁₁NO₃
MW: 181,189 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658470
Núm. CAS: 50413-30-4