Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918478-1G
OR918478-5G
APOSOR918478-1GEA
183
EUR
APOSOR918478-1G
APOSOR918478-5G
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate 95%
Methyl 1-sec-butyl-5-oxopyrrolidine-3-carboxylate
Formula:
C₁₀H₁₇NO₃ MW: 199,247 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD21641342 Núm. CAS: 1363166-32-8 |