2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Methyl-[1,1'-biphenyl]-2-carbonitrile
OR918479-10G OR918479-1G OR918479-5G
APOSOR918479-10GEA 132 EUR
APOSOR918479-10G APOSOR918479-1G APOSOR918479-5G
2-Cyano-4-methyl biphenyl 95%
2-Cyano-4-methyl biphenyl
Formula: C₁₄H₁₁N
MW: 193,244 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06411093
Núm. CAS: 64113-85-5