5-Bromo-D-tryptophan 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918520-1G OR918520-250MG OR918520-500MG
APOSOR918520-1GEA 654 EUR
APOSOR918520-1G APOSOR918520-250MG APOSOR918520-500MG
5-Bromo-D-tryptophan 97%
5-Bromo-D-tryptophan
Formula: C₁₁H₁₁BrN₂O₂
MW: 283,121 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09264327
Núm. CAS: 93299-40-2