5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
5-(Diethylamino)furan-2-carbaldehyde
OR918523-1G
OR918523-250MG
APOSOR918523-1GEA
148
EUR
APOSOR918523-1G
APOSOR918523-250MG
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde 95%
5-Diethylamino-furan-2-carbaldehyde
Formula:
C₉H₁₃NO₂ MW: 167,205 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD02614961 Núm. CAS: 22868-59-3 |