2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR918527-1G OR918527-250MG OR918527-5G
APOSOR918527-1GEA 114 EUR
APOSOR918527-1G APOSOR918527-250MG APOSOR918527-5G
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol 97%
2-Chloro-4-nitropyridin-3-ol
Formula: C₅H₃ClN₂O₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11847780
Núm. CAS: 15128-85-5