1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918581-1G OR918581-5G
APOSOR918581-1GEA 31.9 EUR
APOSOR918581-1G APOSOR918581-5G
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone 96%
1-(3-(tert-Butyl)phenyl)ethanone
Formula: C₁₂H₁₆O
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11113485
Núm. CAS: 6136-71-6