Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918584-1G OR918584-25G OR918584-5G
APOSOR918584-1GEA 42.2 EUR
APOSOR918584-1G APOSOR918584-25G APOSOR918584-5G
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate 95%
Methyl 2,2,2-trimethoxyacetate
Formula: C₆H₁₂O₅
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09701200
Núm. CAS: 18370-95-1