Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918586-1G OR918586-250MG
APOSOR918586-1GEA 763 EUR
APOSOR918586-1G APOSOR918586-250MG
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid 96%
Thieno[2,3-c]pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₅NO₂S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD13659442
Núm. CAS: 478149-00-7