2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918606-1G
OR918606-250MG
APOSOR918606-1GEA
877
EUR
APOSOR918606-1G
APOSOR918606-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde 95%
2-Chloro-6-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₇ClO₃ MW: 186,592 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD23705594 Núm. CAS: 116475-68-4 |