5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918639-1G OR918639-250MG
APOSOR918639-1GEA 328 EUR
APOSOR918639-1G APOSOR918639-250MG
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid 95%
5-Methoxy-1H-benzo[d]imidazole-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₈N₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09261054
Núm. CAS: 887572-60-3