4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-(1-Hydroxyethyl)benzoic acid
OR918652-1G OR918652-250MG
APOSOR918652-1GEA 151 EUR
APOSOR918652-1G APOSOR918652-250MG
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid 95%
4-(1-Hydroxy-ethyl)-benzoic acid
Formula: C₉H₁₀O₃
MW: 166,174 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00870634
Núm. CAS: 97364-15-3