N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918721-1G OR918721-250MG
APOSOR918721-1GEA 400 EUR
APOSOR918721-1G APOSOR918721-250MG
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide 95%
N-(3-Formyl-2,5-dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)acetamide
Formula: C₉H₁₂N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09675014
Núm. CAS: 932186-53-3