3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918759-1G OR918759-5G
APOSOR918759-1GEA 133 EUR
APOSOR918759-1G APOSOR918759-5G
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone 98%
3'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,175 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06658171
Núm. CAS: 33414-49-2