2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%

Proveedor: Apollo Scientific

OR918771-1G OR918771-5G
APOSOR918771-1GEA 89.9 EUR
APOSOR918771-1G APOSOR918771-5G
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one 95%
2-Methyl-3H-thieno[3,2-d]pyrimidin-4-one
Formula: C₇H₆N₂OS
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09863154
Núm. CAS: 18678-13-2

Order Now


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR