6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 6-(Ethoxycarbonyl)picolinic acid
OR918772-10G OR918772-1G OR918772-5G
APOSOR918772-10GEA 235 EUR
APOSOR918772-10G APOSOR918772-1G APOSOR918772-5G
6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid 95%
6-(Ethoxycarbonyl)pyridine-2-carboxylic acid
Formula: C₉H₉NO₄
MW: 195,172 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00806154
Núm. CAS: 21855-16-3