4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918807-1G OR918807-250MG
APOSOR918807-1GEA 864 EUR
APOSOR918807-1G APOSOR918807-250MG
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid 95%
4-Methoxy-2,2-dimethyl-4-oxobutanoic acid
Formula: C₇H₁₂O₄
MW: 160.168 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16619681
Núm. CAS: 54043-71-9