5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Proveedor: Apollo Scientific
OR918830-1G OR918830-250MG
APOSOR918830-1GEA 85.7 EUR
APOSOR918830-1G APOSOR918830-250MG
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
5-Bromo-1H-1,2,4-triazol-3-amine
Formula: C₂H₃BrN₄
MW: 162,976 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18807020
Núm. CAS: 389122-08-1