4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918861-1G OR918861-250MG
APOSOR918861-1GEA 230 EUR
APOSOR918861-1G APOSOR918861-250MG
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine 95%
4,4'-Dihydroxy-2,2'-bipyridine
Formula: C₁₀H₈N₂O₂
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08704189
Núm. CAS: 90770-88-0