6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR918875-1G OR918875-250MG
APOSOR918875-1GEA 87 EUR
APOSOR918875-1G APOSOR918875-250MG
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole 97%
6-Bromo-1-methyl-1H-benzo[d][1,2,3]triazole
Formula: C₇H₆BrN₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11559050
Núm. CAS: 1083181-43-4