2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918902-1G OR918902-5G
APOSOR918902-1GEA 139 EUR
APOSOR918902-1G APOSOR918902-5G
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride 96%
2-Ethoxyethanesulphonyl chloride
Formula: C₄H₉ClO₃S
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10032392
Núm. CAS: 69371-75-1