5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 5-(Acetoxymethyl)furan-2-carboxylic acid
OR918908-1G
APOSOR918908-1GEA 154 EUR
APOSOR918908-1G
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid 95%
5-Acetoxymethyl-2-furancarboxylic acid
Formula: C₈H₈O₅
MW: 184,146 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06203132
Núm. CAS: 90345-66-7