Methyl isoquinoline-6-carboxylate 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: Methyl 6-Isoquinolinecarboxylate
OR918920-1G OR918920-250MG
APOSOR918920-1GEA 172 EUR
APOSOR918920-1G APOSOR918920-250MG
Methyl isoquinoline-6-carboxylate 98%
Methyl isoquinoline-6-carboxylate
Formula: C₁₁H₉NO₂
MW: 187,195 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD11226961
Núm. CAS: 173089-82-2