6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR918922-100MG OR918922-250MG
APOSOR918922-100MGEA 34.8 EUR
APOSOR918922-100MG APOSOR918922-250MG
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde 95%
6-Chloro-1H-pyrrolo[3,2-c]pyridine-3-carbaldehyde
Formula: C₈H₅ClN₂O
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09749983
Núm. CAS: 1000341-64-9