4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918935-1G OR918935-250MG
APOSOR918935-1GEA 125 EUR
APOSOR918935-1G APOSOR918935-250MG
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine 98%
4,5-Dichloro-2-methylpyrimidine
Formula: C₅H₄Cl₂N₂
MW: 163,005 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD16987924
Núm. CAS: 26740-71-6