1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918940-1G OR918940-5G
APOSOR918940-1GEA 106 EUR
APOSOR918940-1G APOSOR918940-5G
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone 95%
1-(3-Methoxypyridin-2-yl)ethanone
Formula: C₈H₉NO₂
MW: 151,163 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18256469
Núm. CAS: 379227-03-9