2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Chloro-7-methyl-7H-purin-6-ol
OR918947-1G OR918947-250MG
APOSOR918947-1GEA 353 EUR
APOSOR918947-1G APOSOR918947-250MG
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine 95%
2-Chloro-6-hydroxy-7-methylpurine
Formula: C₆H₅ClN₄O
MW: 184.583 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00047225
Núm. CAS: 16017-76-8