2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR918977-1G OR918977-250MG
APOSOR918977-1GEA 253 EUR
APOSOR918977-1G APOSOR918977-250MG
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde 95%
2-(Piperidin-1-yl)pyrimidine-5-carbaldehyde
Formula: C₁₀H₁₃N₃O
MW: 191,23 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD06589847
Núm. CAS: 149806-11-1