3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919014-1G OR919014-25G OR919014-5G
APOSOR919014-1GEA 65.4 EUR
APOSOR919014-1G APOSOR919014-25G APOSOR919014-5G
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine 95%
3-(Prop-2-ynyloxy)pyridine
Formula: C₈H₇NO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD10698154
Núm. CAS: 69022-70-4