5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919040-1G OR919040-5G
APOSOR919040-1GEA 248 EUR
APOSOR919040-1G APOSOR919040-5G
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid 95%
5-(Ethoxycarbonyl)-1H-pyrrole-2-carboxylic acid
Formula: C₈H₉NO₄
MW: 183,161 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863424
Núm. CAS: 952569-58-3