4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919044-1G
OR919044-250MG
APOSOR919044-1GEA
393
EUR
APOSOR919044-1G
APOSOR919044-250MG
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline 96%
4,4-Dimethyl-1,2,3,4-tetrahydroquinoline
Formula:
C₁₁H₁₅N MW: 161,243 g/mol Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11847806 Núm. CAS: 20364-31-2 |