2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919063-1G OR919063-5G
APOSOR919063-1GEA 328 EUR
APOSOR919063-1G APOSOR919063-5G
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride 95%
2-Methyl-1-phenylpropan-1-amine hydrochloride
Formula: C₁₀H₁₅N·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD18252291
Núm. CAS: 24290-47-9