1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride 96%
Proveedor: Apollo Scientific
OR919102-1G OR919102-250MG
APOSOR919102-1GEA 130 EUR
APOSOR919102-1G APOSOR919102-250MG
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride 96%
1-Methyl-1H-imidazol-4-amine hydrochloride
Formula: C₄H₇N₃·ClH
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD21340310
Núm. CAS: 89088-69-7